Description
- L-glutamin er en essentiel aminosyre, der tjener som en vigtig energikilde for celler i kultur
- L-glutamin tilsættes for optimal celleydelse i et dyrkningsmedium
- Udnyttelsen af glutamin under kulstofsultningsforhold af dyrkede Saccharomyces cerevisiae og dets relation til den cytoplasmatiske opdeling af den transkriptionelle aktivator Gln3 er blevet undersøgt
- Brugen af glutamin i dyrkede rotteøer til at undersøge a-ketoisocaproat-oxidation er blevet undersøgt
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | L-GLUTAMINE |
| Smeltepunkt | 185 °C (litteratur) |
| CAS | 56-85-9 |
| Farve | Hvid |
| Molekylær formel | C5H10N2O3 |
| Lineær formel | C5H10N2O3 |
| MDL nummer | MFCD00008044 |
| Synonym | l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| InChI nøgle | ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N |
| Show More |