Få mere at vide
L-glutamin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17807496 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
17807496 25 g
1 options
Artikelnummer. 17807496 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210180625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.00 DKK
    282.09 DKK / 25g
    Spare 14.91 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Deltager i syre-base regulering in vivo. L-glutamin, MP Biomedicals er en afgørende komponent i kulturmedier og tjener som en vigtig energikilde for celler i kultur. Det er den uladede, amiderede analog af L-glutaminsyre, en aminosyre vigtig fo
L-Glutamin er meget stabilt som et tørt pulver og som en frossen opløsning. I flydende medier eller stamopløsninger nedbrydes L-glutamin dog relativt hurtigt. Optimal celleydelse kræver normalt tilskud af mediet med L-glutamin før brug.
  • L-glutamin tilsættes for optimal celleydelse i en kultur
  • Udnyttelsen af glutamin under kulstofsultningsforhold af dyrkede Saccharomyces cerevisiae og dets relation til den cytoplasmatiske opdeling af den transkriptionelle aktivator Gln3 er blevet undersøgt
  • Brugen af glutamin i dyrkede rotteøer til at undersøge a-ketoisocaproat-oxidation er blevet undersøgt
Tekniske data
CAS 56-85-9
Molekylær formel C5H10N2O3
MDL nummer MFCD00008044
Synonym l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
InChI nøgle ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
SMIL N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-carbamoylbutansyre
Molekylvægt (g/mol) 146.15
Mængde 25 g
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
Formel vægt 146.1
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Krystallinsk pulver