Få mere at vide
L-Glutamin, Mikromol™
Artikelnummer. 17969454
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17969454 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17969454 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0169.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
L-glutamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamine
CAS 56-85-9
Analyt- eller komponentnavne L-Glutamine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H10 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym L-Glutamine, (2S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic Acid, Aspartic Acid Imp. F (Pharmeuropa), 2-Aminoglutaramic acid, Acustasin, Aesgen 14, Cebrogen, Glumin, Glumin (amino acid), Glutamic acid 5-amide, Glutamic acid amide, Glutamine, L-(+)-Glutamine, L-2-Aminoglutaramidic acid, Levoglutamide, NSC 27421, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Saforis, Stimulina, L-Glutamic acid gamma-amide, gamma-Glutamine, Asparagine Monohydrate Impurity E, Aspartic Acid Impurity F, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity G, Asparagine Impurity E, Magnesium Aspartate Impurity G
InChI formel InChI=1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
SMIL N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2,5-diamino-5-oxopentansyre
Molekylvægt (g/mol) 146.14
Mængde 250 mg
Formel vægt 146,0691 g/mol