missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Glutamine Methyl Ester di-Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30400544
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30400544 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30400544 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG5970902.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Glutamine Methyl Ester di-Hydrochloride
CAS 32668-14-7
Molekylær formel C6 H12 N2 O3 . 2[HCl]
Mængde 2.5 g
Synonym L-Glutamine Methyl Ester Monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H12N2O3.2ClH/c1-11-6(10)4(7)2-3-5(8)9;;/h4H,2-3,7H2,1H3,(H2,8,9);2*1H/t4-;;/m0../s1
SMIL Cl.Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCC(=O)N
IUPAC navn methyl (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoate;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 233.093
Formel vægt 232.038
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.