missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Glutamine Methyl Ester di-Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Glutamine Methyl Ester di-Hydrochloride |
| CAS | 32668-14-7 |
| Molekylær formel | C6 H12 N2 O3 . 2[HCl] |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | L-Glutamine Methyl Ester Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2O3.2ClH/c1-11-6(10)4(7)2-3-5(8)9;;/h4H,2-3,7H2,1H3,(H2,8,9);2*1H/t4-;;/m0../s1 |
| SMIL | Cl.Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCC(=O)N |
| IUPAC navn | methyl (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoate;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.093 |
| Formel vægt | 232.038 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?