Få mere at vide
L-Glutamin, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10030150 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10030150 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 10030150 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. G/0514/50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Tekniske data
Smeltepunkt 185 °C
CAS 56-85-9
pH 4.0 til 6.0
Farve Hvid
Molekylær formel C5H10N2O3
Emballage Plast pulverkrukke
MDL nummer MFCD00008044
Synonym l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
InChI nøgle ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
SMIL N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-2,5-diamino-5-oxopentansyre
Molekylvægt (g/mol) 146.15
Mængde 250 g
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
Formel vægt 146,15 g/mol
Fysisk form Fast stof