Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-glutamin, cellekulturreagens
Artikelnummer. p-7041874
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
Artikelnummer. 15433319
Brand: Thermo Scientific Chemicals J60573.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-85-9
Molekylær formel C5H10N2O3
Molekylvægt (g/mol) 146.15
MDL nummer MFCD00008044
InChI nøgle ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonym l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
IUPAC navn (2S)-2,5-diamino-5-oxopentansyre
SMIL N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamine
pH 5.0 to 6.0
Farve Hvid
Beilstein 1723797
Merck Index 14,4471
Mængde 25 g
Formel vægt 146.14
Grad Cellekulturreagens
Fysisk form Krystallinsk pulver