Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-glutamin, cellekulturreagens
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Glutamine |
| pH | 5.0 til 6.0 |
| Farve | Hvid |
| Beilstein | 1723797 |
| Merck Index | 14,4471 |
| Mængde | 1 kg |
| Formel vægt | 146.14 |
| Grad | Cellekulturreagens |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |