Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-glutamin, cellekulturreagens
Artikelnummer. 15443319
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
15443319 100 g 100g
15433319 25 g 25g
15453319 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15443319 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. J60573.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    705.64 DKK
    598.65 DKK / 100g
    Spare 106.99 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56-85-9
Molekylær formel C5H10N2O3
Molekylvægt (g/mol) 146.15
MDL nummer MFCD00008044
InChI nøgle ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonym l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
IUPAC navn (2S)-2,5-diamino-5-oxopentansyre
SMIL N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale L-Glutamine
pH 5.0 til 6.0
Farve Hvid
Beilstein 1723797
Merck Index 14,4471
Mængde 100 g
Formel vægt 146.14
Grad Cellekulturreagens
Fysisk form Krystallinsk pulver