missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Glutamine-amide-15N, TRC

Artikelnummer. 30134840
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134840 100 mg
30133987 250 mg
30006131 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134840 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG597002100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 59681-32-2
Molekylær formel C5 H10 15N N O3
Molekylvægt (g/mol) 147.14
Synonym L-Glutamine-N-15N (6CI, 9CI, ACI), L-[5-15N]Glutamine, L-Glutamine-amide-15N, L-Glutamine-5-15N, L-Glutamine-15N, (2S)-2-Amino-4-(carbamoyl-15N)butanoic acid, (2S)-2-Amino-5-(amino-15N)-5-oxopentanoic acid
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-(^{15}N)azanyl-5-oxopentanoic acid
SMIL [15NH2]C(=O)CC[C@H](N)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Glutamine-amide-15N
InChI formel InChI=1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i7+1
Mængde 100 mg
Formel vægt 147.0662
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.