Få mere at vide
L-Glutamin, 99%
Artikelnummer. 11492277
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492277 250 g 250g
11482277 50 g 50g
11472277 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14201.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.10 DKK
    832.65 DKK / 250g
    Spare 192.45 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Involveret i mange metaboliske processer og regulerer syre-base-balancen i nyrerne. Det er en vigtig aminosyre for indarbejdelsen af ammoniumioner i biomolekyler. Det er en vital komponent i kulturmediet, som fungerer som en vigtig energikilde for celler i kultur. | CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146,15 g/mol
L-Glutamin er involveret i mange metaboliske processer og regulerer syre-base balancen i nyrerne. Det er en vigtig aminosyre til inkorporering af ammoniumioner i biomolekyler. Det er en vital komponent i kulturmedier, der tjener som en vigtig energikilde for celler i kultur. Som en komponent i oralt tilskud er det nyttigt for patienter, der har fremskredne stadier af kræft, at vende kakeksi (dvs. muskelsvind). Det bruges også til ADHD (Attention Deficit-Hyperactivity Disorder), en urinsygdom kaldet cystinuri, seglcelleanæmi og til støtte til alkoholabstinenser. Det finder anvendelse hos patienter med HIV (AIDS) for at forhindre vægttab.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-Glutamin er involveret i mange metaboliske processer og regulerer syre-base balancen i nyrerne. Det er en vigtig aminosyre til inkorporering af ammoniumioner i biomolekyler. Det er en vital komponent i kulturmedier, der tjener som en vigtig energikilde for celler i kultur. Som en komponent i oralt tilskud er det nyttigt for patienter, der har fremskredne stadier af kræft, at vende kakeksi (dvs. muskelsvind). Det bruges også til ADHD (Attention Deficit-Hyperactivity Disorder), en urinsygdom kaldet cystinuri, seglcelleanæmi og til støtte til alkoholabstinenser. Det finder anvendelse hos patienter med HIV (AIDS) for at forhindre vægttab.
Opløselighed
Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid og ethanol. Uopløseligt i methanol, ether, benzen, acetone, ethylacetat og chloroform.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med fugt og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-85-9
Molekylær formel C5H10N2O3
Molekylvægt (g/mol) 146.15
MDL nummer MFCD00008044
InChI nøgle ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonym l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
SMIL N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamine
Smeltepunkt 185 °C (nedbrydning)
Emballage Plastflaske
Beilstein 1723797
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, dimethylsulfoxid og ethanol. Uopløselig i methanol, ether, benzen, acetone, ethylacetat og kloroform.
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-carbamoylbutansyre
Mængde 250 g
Formel vægt 146.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver