Få mere at vide
L-Glutamin, 99%
Beskrivelse
L-Glutamin er involveret i mange metaboliske processer og regulerer syre-base balancen i nyrerne. Det er en vigtig aminosyre til inkorporering af ammoniumioner i biomolekyler. Det er en vital komponent i kulturmedier, der tjener som en vigtig energikilde for celler i kultur. Som en komponent i oralt tilskud er det nyttigt for patienter, der har fremskredne stadier af kræft, at vende kakeksi (dvs. muskelsvind). Det bruges også til ADHD (Attention Deficit-Hyperactivity Disorder), en urinsygdom kaldet cystinuri, seglcelleanæmi og til støtte til alkoholabstinenser. Det finder anvendelse hos patienter med HIV (AIDS) for at forhindre vægttab.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
L-Glutamin er involveret i mange metaboliske processer og regulerer syre-base balancen i nyrerne. Det er en vigtig aminosyre til inkorporering af ammoniumioner i biomolekyler. Det er en vital komponent i kulturmedier, der tjener som en vigtig energikilde for celler i kultur. Som en komponent i oralt tilskud er det nyttigt for patienter, der har fremskredne stadier af kræft, at vende kakeksi (dvs. muskelsvind). Det bruges også til ADHD (Attention Deficit-Hyperactivity Disorder), en urinsygdom kaldet cystinuri, seglcelleanæmi og til støtte til alkoholabstinenser. Det finder anvendelse hos patienter med HIV (AIDS) for at forhindre vægttab.
Opløselighed
Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid og ethanol. Uopløseligt i methanol, ether, benzen, acetone, ethylacetat og chloroform.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med fugt og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Glutamine |
| Smeltepunkt | 185 °C (nedbrydning) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Beilstein | 1723797 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, dimethylsulfoxid og ethanol. Uopløselig i methanol, ether, benzen, acetone, ethylacetat og kloroform. |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-4-carbamoylbutansyre |
| Mængde | 50 g |
| Formel vægt | 146.15 |