Få mere at vide
L-Glutamine, 99%
Artikelnummer. 11472277
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Artikelnummer. 11472277
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14201.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Involved in many metabolic processes and regulates acid-base balance in the kidney. It is an important amino acid for the incorporation of ammonium ions into biomolecules. It is a vital component of culture media that serves as a major energy source for cells in culture. | CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.15 g/mol
L-Glutamin er involveret i mange metaboliske processer og regulerer syre-base balancen i nyrerne. Det er en vigtig aminosyre til inkorporering af ammoniumioner i biomolekyler. Det er en vital komponent i kulturmedier, der tjener som en vigtig energikilde for celler i kultur. Som en komponent i oralt tilskud er det nyttigt for patienter, der har fremskredne stadier af kræft, at vende kakeksi (dvs. muskelsvind). Det bruges også til ADHD (Attention Deficit-Hyperactivity Disorder), en urinsygdom kaldet cystinuri, seglcelleanæmi og til støtte til alkoholabstinenser. Det finder anvendelse hos patienter med HIV (AIDS) for at forhindre vægttab.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-Glutamin er involveret i mange metaboliske processer og regulerer syre-base balancen i nyrerne. Det er en vigtig aminosyre til inkorporering af ammoniumioner i biomolekyler. Det er en vital komponent i kulturmedier, der tjener som en vigtig energikilde for celler i kultur. Som en komponent i oralt tilskud er det nyttigt for patienter, der har fremskredne stadier af kræft, at vende kakeksi (dvs. muskelsvind). Det bruges også til ADHD (Attention Deficit-Hyperactivity Disorder), en urinsygdom kaldet cystinuri, seglcelleanæmi og til støtte til alkoholabstinenser. Det finder anvendelse hos patienter med HIV (AIDS) for at forhindre vægttab.
Opløselighed
Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid og ethanol. Uopløseligt i methanol, ether, benzen, acetone, ethylacetat og chloroform.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med fugt og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-85-9
Molekylær formel C5H10N2O3
Molekylvægt (g/mol) 146.15
MDL nummer MFCD00008044
InChI nøgle ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonym l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
SMIL N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamine
Smeltepunkt 185°C (decomposition)
Emballage Glasflaske
Beilstein 1723797
Opløselighedsinformation Soluble in water,dimethyl sulfoxide and ethanol. Insoluble in methanol,ether,benzene,acetone,ethyl acetate and chloroform.
IUPAC navn (2S)-2,5-diamino-5-oxopentansyre
Mængde 1000 g
Formel vægt 146.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver