Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L(+)-glutamin, 99 %
Artikelnummer. 10376840 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10376840 100 g Plastflaske 100g
10645732 500 g Plastflaske 500g
10328843 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10376840 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 119951000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    750.00 DKK
    635.65 DKK / 100g
    Spare 114.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-85-9
Molekylær formel C5H10N2O3
Molekylvægt (g/mol) 146.15
MDL nummer MFCD00008044
InChI nøgle ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonym l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
IUPAC navn (2S)-2,5-diamino-5-oxopentansyre
SMIL N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Glutamine
Smeltepunkt 185,0 °C
Navn note 99%
pH 4 til 6 (2,5% sol ved 25 °C)
Farve Hvid
Klor (Cl) 200 ppm maks.
Tungmetaller (som Pb) 10 ppm maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Jern (Fe) 10 ppm maks.
Analyseprocentområde 99%
Tab ved tørring 0,2% maks. (105 °C, 3 timer)
Andre aminosyrer 0,5% maks. (TLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 491
Specifik rotation +31,5° til +33° (20 °C, 589 nm) (c=10, 2 N HCl)
Sulfat 200 ppm maks.
Merck Index 15, 4507
Transmission 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1 cm celle
Sulfat aske 0,1% maks.
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 35 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselig i methanol, ethanol, ether, benzen, acetone, ethylacetat, kloroform, opløselig i mineralsyrer, opløselig i ethanol: 46 μg/100 ml (25 °C), opløselig i methanol: 3,5 mg/100 ml (2
Mængde 100 g
Formel vægt 146.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller