Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L(+)-glutamin, 99 % Artikelnummer.: 10328843
Thermo Scientific Chemicals L(+)-glutamin, 99 %
Artikelnummer. 10328843 Shop alle Thermo Scientific produkter
2.5 kg, Plastflaske, 2.5kg
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10328843
Brand: Thermo Scientific Chemicals 119950025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-85-9
Molekylær formel C5H10N2O3
Molekylvægt (g/mol) 146.15
MDL nummer MFCD00008044
InChI nøgle ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonym l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
IUPAC navn (2S)-2,5-diamino-5-oxopentansyre
SMIL N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Glutamine
Smeltepunkt 185.0°C
Navn note 99%
pH 4 to 6 (2.5% soln. at 25°C)
Farve Hvid
Klor (Cl) 200ppm max.
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarødt spektrum Authentic
Jern (Fe) 10ppm max.
Analyseprocentområde 99%
Tab ved tørring 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Andre aminosyrer 0.5% max. (TLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 491
Specifik rotation +31.5° to +33° (20°C, 589nm) (c=10, 2N HCl)
Sulfat 200ppm max.
Merck Index 15, 4507
Transmission 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Sulfat aske 0.1% max.
Opløselighedsinformation Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in methanol, ethanol, ether,, benzene, acetone, ethyl acetate, chloroform, soluble in mineral acids, soluble in ethanol: 46 μg/100mL (25°C), soluble in methanol: 3.5 mg/100mL (2
Mængde 2.5 kg
Formel vægt 146.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0475694 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/09/2025 Artikelnummer119950025,119951000
PartinummerA0443587 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato01/07/2025 Artikelnummer119950025,119951000,119955000
PartinummerA0472937 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato26/05/2025 Artikelnummer119950025,119951000,119955000
PartinummerA0436318 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato31/01/2025 Artikelnummer11995065,119950025,11995123,119951000,11995115,11995040,119955000
PartinummerA0466031 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato19/09/2024 Artikelnummer11995065,119950025,11995123,119951000,11995115,11995040,119955000
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals L(+)-glutamin, 99 % >