Få mere at vide
L-Glutamine, 99-100%, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11485192 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11485192 25 g
11495192 100 g
11405202 250 g
11415202 500 g
11425202 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11485192 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219467825
Kemiske identifikatorer
CAS 56-85-9
Molekylær formel C5H10N2O3
Molekylvægt (g/mol) 146.15
MDL nummer MFCD00008044
InChI nøgle ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonym l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-carbamoylbutansyre
SMIL N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamine, 99-100%
Mængde 25 g
Grad Celledyrkning
Fysisk form Krystaller