Få mere at vide
L-glutamin, 99 til 100 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17867496 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17867496 100 g
17827496 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17867496 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210180680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    601.00 DKK
    572.02 DKK / 100g
    Spare 28.98 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.15 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 56-85-9
Molekylær formel C5H10N2O3
Molekylvægt (g/mol) 146.15
MDL nummer MFCD00008044
InChI nøgle ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonym l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-carbamoylbutansyre
SMIL N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamine
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99 til 100%
Mængde 100 g
Formel vægt 146.1
Fysisk form Pulver