Få mere at vide
L-Glutamin, ≥98,5 %, Ultrapure
Artikelnummer. 15895148 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15895148 500 g Plastflaske 500g
15875148 100 g Plastflaske 100g
15885148 250 g Plastflaske 250g
15875288 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15895148 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J16285.36
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146,146 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-85-9
Molekylær formel C5H10N2O3
Molekylvægt (g/mol) 146.146
MDL nummer MFCD00008044
InChI nøgle ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonym l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
IUPAC navn (2S)-2,5-diamino-5-oxopentansyre
SMIL C(CC(=O)N)C(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamine
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NCOCH2CH2CH(NH2)COOH
Beilstein 1723797
Mængde 500 g
Formel vægt 146.14
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver