Få mere at vide
Cytiva L-glutamin
Artikelnummer. 10691233
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10691233 500 ml 500ml
10453332 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10691233 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30034.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00 DKK
    109.33 DKK / 500ml
    Spare 93.67 DKK
    46% Slukket
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Suppler serum- og proteinfri medier ved hjælp af denne aminosyre.
  • Format: Flydende
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares frosset
Oversigt L-glutamin, 200mM opløsning (29,2mg/ml-glutamin i 0,85% NaCl), 500mL
Koncentration 29.2 mg/mL
Form Væske
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Mængde 500 ml