Få mere at vide
Cytiva L-glutamin
Artikelnummer. 10453332
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10453332 100 ml 100ml
10691233 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10453332 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30034.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00 DKK
    57.65 DKK / 100ml
    Spare 91.35 DKK
    61% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Suppler serum- og proteinfri medier ved hjælp af denne aminosyre.
  • Format: Flydende
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares frosset
Oversigt L-glutamin, 200mM opløsning (29,2mg/ml-glutamin i 0,85% NaCl), 100mL
Koncentration 29.2 mg/mL
Form Væske
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Mængde 100 ml