Få mere at vide
L-Glutamine-2,3,3,4,4-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Glutamine-2,3,3,4,4-d5 |
| CAS | 14341-78-7 |
| Molekylær formel | C5 D5 H5 N2 O3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic Acid-d5, 2-Aminoglutaramic Acid-d5, Acustasin-d5, Aesgen 14-d5, Cebrogen-d5, Glumin-d5, L-2-Aminoglutaramidic Acid-d5, L-Glutamic Acid γ-αmide-d5, Levoglutamide-d5, NSC 27421-d5, Saforis-d5, Stimulina-d5, γ-Glutamine-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1D2,2D2,3D |
| SMIL | [2H]C([2H])(C(=O)N)C([2H])([2H])[C@]([2H])(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2,5-diamino-2,3,3,4,4-pentadeuterio-5-oxopentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.18 |
| Formel vægt | 151.1005 |