Få mere at vide
L-Glutamine-15N2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Glutamine-15N2 |
| CAS | 204451-48-9 |
| Molekylær formel | C5H1015N2O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | L-Glutamine-N,N2-15N2 (ACI), L-Glutamine-15N2 (9CI), Glutamine-N-N15, L- (6CI), (2S)-2-Amino-4-carbamoylbutanoic acid-15N2, (2S)-5-(Amino-15N)-2-(azaniumyl-15N)-5-oxopentanoate, (2S)-2,5-Di(amino-15N)-5-oxopentanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i6+1,7+1 |
| SMIL | [15NH2][C@@H](CCC(=O)[15NH2])C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2,5-bis(15N)(azanyl)-5-oxopentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.13 |
| Formel vægt | 148.0632 |