missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Glutamine-13C5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Glutamine-13C5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1 |
| Formel vægt | 151.0859 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?