missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Glutamine-13C5, TRC

Artikelnummer. 30009367
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009367 10 mg
30008064 -
30010709 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009367 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG59700110MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 184161-19-1
Molekylær formel 13C5H10N2O3
Molekylvægt (g/mol) 151.11
Synonym (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic Acid-13C5, 2-Aminoglutaramic Acid-13C5, Acustasin-13C5, Aesgen 14-13C5, Cebrogen-13C5, Glumin-13C5, L-2-Aminoglutaramidic Acid-13C5, L-Glutamic Acid γ-αmide-13C5, Levoglutamide-13C5, NSC 27421-13C5, Saforis-13C5, Stimulina-13C5, γ-Glutamine-13C5 ;
IUPAC navn (2S)-2,5-diamino-5-oxo(1,2,3,4,5-13C5)pentanoic acid
SMIL N[13C@@H]([13CH2][13CH2][13C](N)=O)[13C](O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Glutamine-13C5
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Formel vægt 151.0859
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.