missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Glutamine-13C, TRC

Artikelnummer. 30136197
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30136197 25 mg -
30003859 2.5 mg 2.5mg
30012190 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136197 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG59729825MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 159680-32-7
Molekylær formel C413CH10N2O3
Molekylvægt (g/mol) 147.14
Synonym L-Glutamine-5-13C (9CI, ACI), L-Glutamine-13C, (2S)-2-Amino-4-(carbamoyl-13C)butanoic acid, (2S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid-5-13C
IUPAC navn (2S)-2,5-diamino-5-oxo(513C)pentanoic acid
SMIL N[C@@H](CC[13C](=O)N)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Glutamine-13C
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i4+1
Formel vægt 147.0725
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.