Få mere at vide
L-glutaminsyre, TRC
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | L-Glutamic acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 147.0532 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |