Få mere at vide
R&D Systems™ L-Glutamic acid
Artikelnummer. 30001061
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30001061 1 g
1 options
Artikelnummer. 30001061 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 0218/1G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    851.00 DKK
    804.30 DKK / 1g
    Spare 46.70 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
På lager
A Tocris product, part of R&D Systems. Endogenous, non-selective glutamate receptor agonist
L-Glutamic acid is a the predominant excitatory transmitter in the mammalian central nervous system. L-Glutamic acid acts at ionotropic and metabotropic glutamate receptors.
MNI-caged-L-glutamate (Cat. No. 1490) also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamic acid
CAS 56-86-0
Mængde 1 g
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C5H9NO4
Formel vægt 147.13
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 147.13