Få mere at vide
Melford L-glutaminsyre, kaliumsalt
Artikelnummer. 30018284
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
30018284 1 kg
1 options
Artikelnummer. 30018284 Leverandør Melford Leverandørnr. G252001000.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • CAS-nummer: 6382-01-0
  • Molekylformel: C 5 H 8 KNO 4 H 2 O
  • Molekylvægt: 203,25
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamic Acid, Potassium Salt
CAS 6382-01-0
Molekylær formel C5H8KNO4-H2O
Mængde 1 kg