Få mere at vide
L-glutaminsyre, multikompendiel, FCC, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15507964 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15507964 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 15507964 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 207706
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
High-purity, multi-compendial L-Glutamic acid suitable for manufacturing, processing, or repackaging applications.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamic Acid
CAS 56-86-0
Molekylær formel C5H9NO4
Emballage Poly flaske
MDL nummer MFCD00002634
Synonym l-glutamic acid, glutamic acid, 2s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
InChI nøgle WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
SMIL NC(CCC(O)=O)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-2-aminopentandisyre
Molekylvægt (g/mol) 147.13
Mængde 1 kg
PubChem CID 33032
ChEBI CHEBI:16015
Formel vægt 147.13
Procent renhed 98.5 to 101.5%
Specifik vægtfylde 1L = 1.54kg
Grad FCC/Multi-Compendial