Få mere at vide
L-glutaminsyre mononatriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30407222
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30407222 250 g
1 options
Artikelnummer. 30407222 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG597123250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamic Acid Monosodium Salt
CAS 142-47-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C5H8NNaO4
Mængde 250 g
Synonym Accent, Accent (Food Additive), Ancoma, Chinese Seasoning, E 621, Glutacyl, Glutalin, Glutamate Sodium, Glutamic Acid Monosodium Salt, Glutavene, L-Glutamic Acid Sodium Salt, L-Monosodium Glutamate, MSG, MSG (Food Additive), Monosodium L-Glutamate, Monosodium Glutamate, NSC 135529, RL 50, Sodium L-Glutamate, Sodium Glutamate, Sodium Hydrogen Glutamate, Sodium Monoglutamate, Vetsin, Zest
InChI formel InChI=1S/C5H9NO4.Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t3-;/m0./s1
SMIL [Na+].N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]
IUPAC navn natrium; (2S)-2-amino-5-hydroxy-5-oxopentananoat
Molekylvægt (g/mol) 169.11
Formel vægt 169.0351
Procent renhed >95