Få mere at vide
L-(+)-glutaminsyre, mononatriumsalt, monohydrat, BAKER™ , J.T. Baker™
Product Code. 15508794 Shop All J.T.Baker Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
500 g
Unit Size:
Hver
Product Code. Mængde Unit Size
15508794 500 g Hver
1 options
Product Code. 15508794 Supplier Avantor J.T.Baker Supplier No. M74607
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-02-2027
En klasse af kemikalier til laboratoriebrug
Specifications
Kemisk navn eller materiale L-(+)-Glutamic Acid, Monosodium Salt
Navn note Monohydrat
CAS 6106-04-3
Molekylær formel C5H10NNaO5
Emballage Poly flaske
Synonym monosodium glutamate, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate, p.a, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate nt, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate, saj special grade, monosodium glutamate, united states pharmacopeia usp reference standard, l-glutamic acid, monosodium salt, low endotoxin, pharmagrade, manufactured under appropriate controls for use as a raw material in pharma or biopharmaceutical production., suitable for cell culture
InChI nøgle GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
SMIL C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.O.[Na]
IUPAC navn (2S)-2-aminopentandisyre;natrium;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 187.13
Mængde 500 g
PubChem CID 87090819
Formel vægt 187.13
Procent renhed 98,5 til 101,5 %
Grad FCC