Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L(+)-glutaminsyremononatriumsaltmonohydrat, 99 %
Artikelnummer. p-3736542 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
Artikelnummer. 10265390
Brand: Thermo Scientific Chemicals 119940010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6106-04-03 | C5H8NNaO4·H2O | 187.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6106-04-03
Molekylær formel C5H8NNaO4·H2O
Molekylvægt (g/mol) 187.13
MDL nummer MFCD00150138
InChI nøgle GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Glutamic acid monosodium salt monohydrate
Smeltepunkt 232.0°C
Farve Hvid
Chlorid 2000ppm max
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 0.99
Tab ved tørring 0.5% max. (100°C, 5 hrs)
Emballage Plastflaske
Lineær formel NaO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H·H2O
Specifik rotation + 25.00
Sulfat 500ppm max
Synonym l-thyroxine sodium salt pentahydrate, l-thyroxine sodium pentahydrate, sodium l-thyroxine pentahydrate, sodium levothyroxine, levothyroxine sodium, 3-4-4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy-3,5-diiodophenyl-l-alanine sodium salt, levothyroxine sodium pentahydrate, l-tyrosine, o-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl-3,5-diiodo-, sodium salt, pentahydrate, o-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl-3,5-diiodo-l-tyrosine sodium salt pentahydrate
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol
SMIL O.[Na+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
IUPAC navn natrium (4S)-4-amino-4-carboxybutanoathydrat
Specifik rotationstilstand + 25.00 (20.00°C c=10,2 N HCl)
Mængde 1 kg
PubChem CID 23665037
Formel vægt 187.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller