Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L(+)-glutaminsyremononatriumsaltmonohydrat, 99 %
Artikelnummer. 10265390 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10265390 1 kg Plastflaske 1kg
10142770 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10237543 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10265390 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 119940010
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6106-04-03 | C5H8NNaO4·H2O | 187,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6106-04-03
Molekylær formel C5H8NNaO4·H2O
Molekylvægt (g/mol) 187.13
MDL nummer MFCD00150138
InChI nøgle GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Glutamic acid monosodium salt monohydrate
Smeltepunkt 232,0 °C
Farve Hvid
Chlorid 2000 ppm maks
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 0.99
Tab ved tørring 0,5% maks. (100 °C, 5 timer)
Emballage Plastflaske
Lineær formel NaO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H·H2O
Specifik rotation +25.00
Sulfat 500 ppm maks
Synonym l-thyroxine sodium salt pentahydrate, l-thyroxine sodium pentahydrate, sodium l-thyroxine pentahydrate, sodium levothyroxine, levothyroxine sodium, 3-4-4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy-3,5-diiodophenyl-l-alanine sodium salt, levothyroxine sodium pentahydrate, l-tyrosine, o-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl-3,5-diiodo-, sodium salt, pentahydrate, o-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl-3,5-diiodo-l-tyrosine sodium salt pentahydrate
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: sparsomt opløselige i alkohol
SMIL O.[Na+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
IUPAC navn natrium (4S)-4-amino-4-carboxybutanoathydrat
Specifik rotationstilstand +25,00 (20,00 °C c=10,2 N HCl)
Mængde 1 kg
PubChem CID 23665037
Formel vægt 187.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller