Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L(+)-glutaminsyremononatriumsaltmonohydrat, 99 %
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L(+)-Glutamic acid monosodium salt monohydrate |
| Smeltepunkt | 232.0°C |
| Farve | Hvid |
| Chlorid | 2000ppm max |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 0.99 |
| Tab ved tørring | 0.5% max. (100°C, 5 hrs) |
| Emballage | Plast tromle |
| Lineær formel | NaO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H·H2O |
| Specifik rotation | + 25.00 |
| Vis mere |