Få mere at vide
L-glutaminsyre mononatriumsaltmonohydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419743
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419743 250 g 250g
11409743 1000 g -
11429743 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419743 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12919.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6106-04-3 | C5H10NNaO5 | 187.13 g/mol
L-glutaminsyre mononatriumsaltmonohydrat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter og landbrugskemikalier. Bruges også til at intensivere smag af fødevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-glutaminsyre mononatriumsaltmonohydrat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier. Bruges også til at intensivere smag af fødevarer.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6106-04-3
Molekylær formel C5H10NNaO5
Molekylvægt (g/mol) 187.13
MDL nummer MFCD00150138
InChI nøgle GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
Synonym monosodium glutamate, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate, p.a, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate nt, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate, saj special grade, monosodium glutamate, united states pharmacopeia usp reference standard, l-glutamic acid, monosodium salt, low endotoxin, pharmagrade, manufactured under appropriate controls for use as a raw material in pharma or biopharmaceutical production., suitable for cell culture
PubChem CID 87090819
IUPAC navn (2S)-2-aminopentandisyre;natrium;hydrat
SMIL C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.O.[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate
Smeltepunkt 228°C (decomposition)
Beilstein 4164348
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Mængde 250 g
Formel vægt 187.14 (169.12 Anhydrous)
Optisk rotation +22° (c=1 in 6N HCl)
Procent renhed ≥98%