Få mere at vide
L-Glutamic Acid Monosodium Salt Monohydrate, 98+%, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10665682 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10665682 250 g Plastic powder jar 250g
1 options
Artikelnummer. 10665682 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. G/0513/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 165°C
CAS 142-47-2
Farve White
Fysisk form Solid
Mængde 250 g
Molekylær formel C5H8NNaO4
MDL nummer MFCD00150138
Synonym natriumglutaminat, sodium glutamate, glutamate sodium, monosodioglutammato, sodium l-glutamate, glutammato monosodico, monosodium l-glutamate, sodium hydrogen glutamate, monosodium glutamate, glutamic acid, monosodium salt
InChI nøgle LPUQAYUQRXPFSQ-UHFFFAOYNA-M
SMIL [Na+].NC(CCC(O)=O)C([O-])=O
IUPAC navn (2S)-2-aminopentanedioic acid;sodium
Molekylvægt (g/mol) 169.11
PubChem CID 86748263
Formel vægt 169.111g/mol
Emballage Plastic powder jar