Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-glutaminsyre mononatriumsalt
Artikelnummer. 15475669
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15475669 10 g 10g
15485669 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475669 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J63424.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    411.06 DKK
    332.65 DKK / 10g
    Spare 78.41 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 142-47-2 | C5H8NNaO4 | 169,11 g/mol
L-glutaminsyre mononatriumsalt bruges som smagsforstærker, svinefodertilsætningsstof samt til at forbedre smagen af bitre stoffer. Det bruges terapeutisk til at reducere ammoniakniveauer i blodet. Det tjener som en excitatorisk aminosyre-neurotransmitter, som er en agonist ved glur- og NMDA-receptorer. Yderligere bruges det til at reducere indtaget af natrium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-47-2
Molekylær formel C5H8NNaO4
Molekylvægt (g/mol) 169.11
MDL nummer MFCD00150138
InChI nøgle LPUQAYUQRXPFSQ-UHFFFAOYNA-M
Synonym natriumglutaminat, sodium glutamate, glutamate sodium, monosodioglutammato, sodium l-glutamate, glutammato monosodico, monosodium l-glutamate, sodium hydrogen glutamate, monosodium glutamate, glutamic acid, monosodium salt
PubChem CID 86748263
SMIL [Na+].NC(CCC(O)=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamic acid monosodium salt
Farve Hvid
Merck Index 14,6254
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløselig i æteren.
IUPAC navn natrium-2-amino-4-carboxybutanoat
Mængde 10 g
Formel vægt 169.11
Fysisk form Pulver