Få mere at vide
L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate, 97+%
Beskrivelse
L-glutaminsyremonokaliumsaltmonohydrat fungerer som en almindelig excitatorisk neurotransmitter som agonisten ved kainat, N-methyl-D-aspartatreceptor (NMDA) og quisqualatreceptorer i centralnervesystemet. Det bruges også i cellekultur som en komponent i MEM ikke-essentielle aminosyreopløsning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
L-glutaminsyremonokaliumsaltmonohydrat fungerer som en almindelig excitatorisk neurotransmitter som agonisten ved kainat, N-methyl-D-aspartatreceptor (NMDA) og quisqualatreceptorer i centralnervesystemet. Det bruges også i cellekultur som en komponent i MEM ikke-essentielle aminosyreopløsning.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate |
| Smeltepunkt | 115°C to 118°C |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Mængde | 250 g |
| Formel vægt | 203.25 (185.23 Anhydrous) |
| Procent renhed | ≥97% |