Få mere at vide
L-glutaminsyre monokaliumsalt monohydrat, 97+%
Artikelnummer. 11413457
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11413457 1000 g 1000g
11423457 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17232.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1514.70 DKK
    1242.65 DKK / 1000g
    Spare 272.05 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 6382-01-0 | C5H11KNO5 | 204,243 g/mol
L-glutaminsyremonokaliumsaltmonohydrat fungerer som en almindelig excitatorisk neurotransmitter som agonisten ved kainat, N-methyl-D-aspartatreceptor (NMDA) og quisqualatreceptorer i centralnervesystemet. Det bruges også i cellekultur som en komponent i MEM ikke-essentielle aminosyreopløsning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-glutaminsyremonokaliumsaltmonohydrat fungerer som en almindelig excitatorisk neurotransmitter som agonisten ved kainat, N-methyl-D-aspartatreceptor (NMDA) og quisqualatreceptorer i centralnervesystemet. Det bruges også i cellekultur som en komponent i MEM ikke-essentielle aminosyreopløsning.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6382-01-0
Molekylær formel C5H11KNO5
Molekylvægt (g/mol) 204.243
MDL nummer MFCD00150343
InChI nøgle VMWJTBYKMYBHOC-QTNFYWBSSA-N
Synonym l-glutamic acid hydrate potassium, l-glutamicacid,monopotassiumsalt,monohydrate
PubChem CID 87237506
IUPAC navn (2S)-2-aminopentandisyre; kalium; hydrat
SMIL C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.O.[K]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate
Smeltepunkt 115 °C til 118 °C
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Mængde 1000 g
Formel vægt 203,25 (185,23 Vandfri)
Procent renhed ≥97%