missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Glutamic Acid Monoammonium Salt, TRC

Artikelnummer. 30240955
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240955 5 g
30240745 10 g
30240702 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30240955 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG5971405G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7558-63-6
Molekylær formel C5H9NO4 . NH3
Molekylvægt (g/mol) 164.16
Synonym Ammonium Glutamate, E 624, Glutamic Acid Monoammonium Salt, Monoammonium L-Glutamate, Monoammonium Glutamate, L-Glutamic Acid Ammonium Salt;
IUPAC navn azanium;(2S)-2-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoate
SMIL [NH4+].N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Glutamic Acid Monoammonium Salt
InChI formel InChI=1S/C5H9NO4.H3N/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);1H3/t3-;/m0./s1
Mængde 5 g
Formel vægt 164.0797
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.