Få mere at vide
L-Glutamic Acid Monoammonium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Glutamic Acid Monoammonium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO4.H3N/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);1H3/t3-;/m0./s1 |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 164.0797 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |