Få mere at vide
l-Glutamic Acid, Millipore™
Artikelnummer. 10742062
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10742062 250 g 250g
10270311 1 kg 1kg
10662651 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10742062 Leverandør Millipore Leverandørnr. 1002910250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-86-0
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamic Acid
Smeltepunkt 160°C
MDL nummer MFCD00002634
Synonym L-Glutamic acid, L-α-Aminoglutaric acid, Glu, L-alpha-Aminoglutaric acid, L-Glutamic acid
Tæthed 1.54 g/cm3 at 20°C
Molekylvægt (g/mol) 147.13
Mængde 250 g