Få mere at vide
L-Glutamic Acid Magnesium Salt Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Glutamic Acid Magnesium Salt Hydrobromide |
| CAS | 53459-38-4 |
| Molekylær formel | C5H8BrMgNO4 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO4.BrH.Mg/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);1H;/q;;+2/p-2/t3-;;/m0../s1 |
| SMIL | C(CC(=O)[O-])[C@@H](C(=O)[O-])N.[Mg+2].Br |
| IUPAC navn | magnesium;(2S)-2-aminopentanedioate;hydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.33 |
| Formel vægt | 248.9487 |