Få mere at vide
L-glutaminsyrehydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30393085
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30393085 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30393085 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG5970102.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamic Acid HCl
CAS 138-15-8
Molekylær formel C5 H9 N O4 . Cl H
Mængde 2.5 g
Synonym L-Glutamic acid, hydrochloride (1:1), Glutamic acid, hydrochloride, L- (7CI,8CI), L-Glutamic acid, hydrochloride (9CI), 2-Aminopentanedioic acid hydrochloride, Acidalin, Acidogen, Acidoride, Acidothyn, Acidulen, Acidulin, Aciglumin, Aclor, Acridogen, Acridoride, Antalka, Gastuloric, Glusatin, Glutamic acid hydrochloride, Glutamic acid monohydrochloride, Glutamidin, Glutan HCl, Glutan Hydrochloric, Glutan hydrochloride, Glutasin, Hydrionic, Hypochylin, L(+)-Glutamic acid hydrochloride, L-Glutamic acid monohydrochloride, Muriamic, NSC 9239, Pepsdol, Pepsidol
InChI formel InChI=1S/C5H9NO4.ClH/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);1H/t3-;/m0./s1
SMIL Cl.N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-aminopentanedioinsyre; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 183.59
Formel vægt 183.0298