Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-glutaminsyrehydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 11424154
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424154 250 g 250g
11414154 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424154 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A12505.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.20 DKK
    297.65 DKK / 250g
    Spare 69.55 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 138-15-8 | C5H10ClNO4 | 183,588 g/mol
L-glutaminsyrehydrochlorid bruges som fordøjelseshjælp. Det bruges i cellekultur som en komponent i MEM ikke-essentielle aminosyreopløsning. Det er blevet brugt som en nitrogenkilde i kulturen af Aspergillus fumigatus NRRL 2436 til fumagillinproduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-glutaminsyrehydrochlorid bruges som fordøjelseshjælp. Det bruges i cellekultur som en komponent i MEM ikke-essentielle aminosyreopløsning. Det er blevet brugt som en nitrogenkilde i kulturen af Aspergillus fumigatus NRRL 2436 til fumagillinproduktion.
Opløselighed Opløseligt i
vand (490 g/L).
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138-15-8
Molekylær formel C5H10ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 183.588
MDL nummer MFCD00012619
InChI nøgle RPAJSBKBKSSMLJ-DFWYDOINSA-N
Synonym l-glutamic acid hydrochloride, s-2-aminopentanedioic acid hydrochloride, l-+-glutamic acid hydrochloride, glutamic acid hydrochloride, unii-m0c2sp444t, glu hcl, acidogen, acidulin, gastuloric, glutamidin
PubChem CID 2723891
IUPAC navn (2S)-2-aminopentandisyre;hydrochlorid
SMIL C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamic acid hydrochloride
Smeltepunkt 203 °C (dekomponering)
Beilstein 3565569
Merck Index 14,4469
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (490g/L).
Tæthed 1.525
Mængde 250 g
Formel vægt 183.59
Optisk rotation +23° (c=6 i vand)
Følsomhed Hygroskopisk
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Glutamic acid hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Glutamic acid, hydrochloride