Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-glutaminsyrehydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 11414154
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
Artikelnummer. 11414154
Brand: Thermo Scientific Chemicals A12505.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 138-15-8 | C5H10ClNO4 | 183.588 g/mol
L-glutaminsyrehydrochlorid bruges som fordøjelseshjælp. Det bruges i cellekultur som en komponent i MEM ikke-essentielle aminosyreopløsning. Det er blevet brugt som en nitrogenkilde i kulturen af Aspergillus fumigatus NRRL 2436 til fumagillinproduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-glutaminsyrehydrochlorid bruges som fordøjelseshjælp. Det bruges i cellekultur som en komponent i MEM ikke-essentielle aminosyreopløsning. Det er blevet brugt som en nitrogenkilde i kulturen af Aspergillus fumigatus NRRL 2436 til fumagillinproduktion.
Opløselighed Opløseligt i
vand (490 g/L).
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138-15-8
Molekylær formel C5H10ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 183.588
MDL nummer MFCD00012619
InChI nøgle RPAJSBKBKSSMLJ-DFWYDOINSA-N
Synonym l-glutamic acid hydrochloride, s-2-aminopentanedioic acid hydrochloride, l-+-glutamic acid hydrochloride, glutamic acid hydrochloride, unii-m0c2sp444t, glu hcl, acidogen, acidulin, gastuloric, glutamidin
PubChem CID 2723891
IUPAC navn (2S)-2-aminopentandisyre;hydrochlorid
SMIL C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamic acid hydrochloride
Smeltepunkt 203°C (decomposition)
Beilstein 3565569
Merck Index 14,4469
Opløselighedsinformation Soluble in water (490g/L).
Tæthed 1.525
Mængde 1000 g
Formel vægt 183.59
Optisk rotation +23° (c=6 in Water)
Følsomhed Hygroscopic
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Glutamic acid hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: L-Glutamic acid, hydrochloride