Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L(+)-glutaminsyrehydrochlorid, 99 %
Artikelnummer. 10286210 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10286210 100 g Glasflaske 100g
10091860 500 g Glasflaske 500g
10137943 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10286210 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 165231000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 138-15-8 | C5H10ClNO4 | 183,588 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138-15-8
Molekylær formel C5H10ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 183.588
MDL nummer MFCD00012619
InChI nøgle RPAJSBKBKSSMLJ-DFWYDOINSA-N
Synonym l-glutamic acid hydrochloride, s-2-aminopentanedioic acid hydrochloride, l-+-glutamic acid hydrochloride, glutamic acid hydrochloride, unii-m0c2sp444t, glu hcl, acidogen, acidulin, gastuloric, glutamidin
PubChem CID 2723891
IUPAC navn (2S)-2-aminopentandisyre;hydrochlorid
SMIL C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Glutamic acid hydrochloride
Navn note 99%
Ammonium 200 ppm maks.
Arsen (As) 1 ppm maks.
pH 1 til 2,5 (2,5% sol ved 25 °C)
Farve Hvid
Tungmetaller (som Pb) 10 ppm maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Jern (Fe) 10 ppm maks.
Analyseprocentområde 99%
Tab ved tørring 0,5% maks. (105 °C, 5 timer)
Andre aminosyrer 0,5% maks. (TLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H·HCl
Beilstein 04, 488
Specifik rotation +25,2° til +25,8° (20 °C, 589 nm) (c=10, 2N HCl)
Sulfat 200 ppm maks.
Merck Index 15, 4505
Transmission 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1 cm celle
Sulfat aske 0,1% maks.
Specifik rotationstilstand +25,50° (20 °C c=10,2N HCl)
Mængde 100 g
Formel vægt 183.59
Procent renhed 98,5 til 101,5 %
Fysisk form Fint krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Glutamic acid hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.