Få mere at vide
L-Glutamic Acid gamma-p-Nitroanilide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Glutamic Acid gamma-p-Nitroanilide |
| CAS | 7300-59-6 |
| Molekylær formel | C11 H13 N3 O5 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | N-(4-Nitrophenyl)-L-glutamine, 2-Amino-4'-nitroglutaranilic Acid, L-Glutamic Acid γ-p-Nitroanilide, L-Glutamyl-4-nitroanilide, L-γ-Glutamyl-p-nitroanilide, γ-Glutamyl-p-nitroanilide, γ-L-Glu-p-nitroanilide, γ-L-Glutamyl-p-nitroanilide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3O5/c12-9(11(16)17)5-6-10(15)13-7-1-3-8(4-2-7)14(18)19/h1-4,9H,5-6,12H2,(H,13,15)(H,16,17)/t9-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H](CCC(=O)Nc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-5-(4-nitroanilino)-5-oxopentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.24 |
| Formel vægt | 267.0855 |