Få mere at vide
L-glutaminsyre, fri syre,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11394239 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394239 100 g -
11304249 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394239 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210180080
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
CAS: 142-47-2 | C5H8NNaO4 | 169.11 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 142-47-2
Molekylær formel C5H8NNaO4
Molekylvægt (g/mol) 169.11
MDL nummer MFCD00150138
InChI nøgle LPUQAYUQRXPFSQ-UHFFFAOYNA-M
Synonym natriumglutaminat, sodium glutamate, glutamate sodium, monosodioglutammato, sodium l-glutamate, glutammato monosodico, monosodium l-glutamate, sodium hydrogen glutamate, monosodium glutamate, glutamic acid, monosodium salt
PubChem CID 86748263
IUPAC navn natrium-2-amino-4-carboxybutanoat
SMIL [Na+].NC(CCC(O)=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamic acid Monosodium Salt
Farve Hvid
Analyseprocentområde ≥99%
Tæthed 1,538 g/ml ved 20 °C
Mængde 100 g
Formel vægt 187.13
Procent renhed ≥99%
Grad Biokemisk
Fysisk form Pulver