Få mere at vide
L-glutaminsyre dimethylesterhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30392853
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30392853 10 g
1 options
Artikelnummer. 30392853 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG59697010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl L-Glutamate Hydrochloride
CAS 23150-65-4
Molekylær formel C7 H13 N O4 . Cl H
Mængde 10 g
Synonym L-Glutamic acid, 1,5-dimethyl ester, hydrochloride (1:1), Glutamic acid, dimethyl ester, hydrochloride, L- (7CI,8CI), L-Glutamic acid, dimethyl ester, hydrochloride (9CI), Dimethyl (S)-2-aminopentanedioate hydrochloride, Dimethyl L-glutamate hydrochloride, Dimethyl glutamate hydrochloride, Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, NSC 83254
InChI formel InChI=1S/C7H13NO4.ClH/c1-11-6(9)4-3-5(8)7(10)12-2;/h5H,3-4,8H2,1-2H3;1H/t5-;/m0./s1
SMIL Cl.COC(=O)CC[C@H](N)C(=O)OC
IUPAC navn dimethyl(2S)-2-aminopentanedioat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 211.6434
Formel vægt 211.0611